Merck
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Gasoline Range Organics (GRO) on VOCOL® after Purge & Trap using "M" Trap
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Gasoline Range Organics (GRO) on VOCOL® after Purge & Trap using "M" Trap suitable for GC
Materialien
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, PTFE-Luer-Lock
1005TLL, PTFE Luer lock, volume 5 mL, needle size (not included)
Feststoff-Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
Purge-Sampler ohne Fritte (Glas)
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
Purge-Probennehmer mit Fritte
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
Purge-Probennehmer mit Fritte
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, PTFE-Luer-Lock
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Equity-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Equity-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Dynatech "Dyna"
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
EPA-Flaschen, weißer Schraubverschluss aus Polypropylen mit Mittelloch, vorgereinigt und vormontiert
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
EPA-Flaschen, weißer Schraubverschluss aus Polypropylen mit Mittelloch, vorgereinigt und vormontiert
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
EPA Mischung GRO
certified reference material, in methanol (varied)
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
Modifiziertes BTEXTRAP M, Tekmar® 3000
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
Methyl tert-butyl ether solution
certified reference material, TraceCERT®
CONDITIONS
sample/matrix
Each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap
M trap (20079-U)
purge
40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge
2 min
desorption preheat
220 °C
desorption process
40 mL/min at 225 °C for 2 min
bake
260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.
110 °C
column
VOCOL, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven
60 °C (2 min), 8 °C/min to 165 °C, 25 °C/min to 220 °C (5 min)
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 1.0 mL/min
injection
30:1 split
sample
0.75 mm I.D. SPME
inj. temp.
200 °C
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany