Merck
HomePhotometrie & ReflektometrieSaccharose in Erfrischungsgetränken
Saccharose in Erfrischungsgetränken
Reflektometrische Bestimmung nach enzymatischer Umwandlung.
Würfelzucker (Saccharose)
Einleitung
Chemische Analysen von Lebensmitteln und Getränken werden durchgeführt, um einen sicheren Verzehr sowie die Produktqualität und Produktintegrität zu gewährleisten. Im Rahmen der Qualitätskontrolle müssen die Hersteller von Erfrischungsgetränken die Konzentration von Zucker (Saccharose) in ihren Endprodukten und während des Herstellungsprozesses überwachen. In diesem Anwendungshinweis wird eine Methode zur Bestimmung von Saccharose in Erfrischungsgetränken mit dem Reflectoquant® Saccharose-Test und dem Reflektometer RQflex® 20 beschrieben.
Versuchsmethode
Saccharose wird durch Saccharosephosphorylase in Fructose und Glucose-1-phosphat gespalten. Letzteres wird durch Phosphoglucomutase in Glucose-6-phosphat umgewandelt. Dieses wird wiederum durch NAD im Rahmen der katalytischen Wirksamkeit der Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase zu Gluconat-6-phosphat oxidiert. In Gegenwart von Diaphorase reduziert das dabei gebildete NADH ein Tetrazoliumsalz zu einem blauen Formazan, das reflektometrisch bestimmt wird.
Reagenzien, Geräte und Materialien
Testsätze
  • Saccharose-Testmethode: reflektometrisch mit Teststäbchen und Reagenz 0,25 - 2,50 g/l Reflectoquant® (1.16141)
Geräte
  • Reflectometer RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)*
*Dieser Anwendungshinweis bezieht sich auf RQflex® 20 und alle eingestellten Geräte (RQflex® 10, RQflex® plus)
Probenvorbereitung
Die Probe abhängig vom zu erwartenden Saccharosegehalt verdünnen, z. B. für eine Verdünnung von 1:100 0,5 ml der Probe in einen 50-ml-Messkolben pipettieren und mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen. Die Messergebnisse sollen möglichst in der Mitte des Messbereichs liegen. Es kann erforderlich sein, den Verdünnungsschritt mit einer weiteren Verdünnung zu wiederholen.
Instrumentelle Analytik
  • 10 ml destilliertes Wasser, 5 Tropfen Reagenz Sa-1 und 1 ml der entsprechend verdünnten Probe in das Testglas geben und schwenken.
  • Die START-Taste des Reflektometers drücken und gleichzeitig beide Reaktionszonen des Teststäbchens für ca. 2 Sekunden in die Messprobe tauchen (20 - 26 °C).
  • Überschüssige Flüssigkeit über die lange Kante des Stäbchens auf ein saugfähiges Papiertuch ablaufen lassen.
  • Das Teststäbchen sofort in den Stäbchenadapter einsetzen.
  • Das Teststäbchen wird nach 300 Sekunden im Reflektometer gemessen.
Der Messwert [g/l] wird automatisch gespeichert. (Siehe Bedienungsanleitung für RQflex® und die Anwendungshinweise für den Reflectoquant® Saccharose-Test.)
Serielle Messung
Nach der ersten Messung können durch Drücken der Starttaste beliebig viele weitere Messungen durchgeführt werden. Dies erfordert jedoch die Verwendung einer Stoppuhr, da die Countdown-Funktion des Reflektometers nur für die erste Messung verfügbar ist. Die Nachweiszonen des Teststäbchens müssen während der Reaktionszeit in geeigneter Weise vor Lichteinfall geschützt werden.
Berechnung
Saccharosegehalt [g/l] = Messwert [g/l] x Verdünnungsfaktor
Ergebnisse