Merck
Passer à
AABH97CD7B60
AA BLOCKS, INC.
rac N,O-Didesmethyl Venlafaxine
Synonyme(s) :
4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H23O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.35
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Inchi Key
MMSWXJSQCAEDLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
100%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US