Merck
Passer à
AABH9A959CDC
AA BLOCKS, INC.
CDK2
Synonyme(s) :
(2S)-6-amino-2-[((2S)-2-{[((2S)-1-{(2S)-2-[((2S)-2-{[(2S)-2-{[(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]amino}-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]amino}propanoyl)amino]-3-hydroxypropanoyl}-2-pyrrolidinyl)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C35H57O9N15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
831.93
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C35H57N15O9/c1-19(45-31(55)25(13-21-15-41-18-44-21)48-29(53)22(37)12-20-14-40-17-43-20)28(52)49-26(16-51)33(57)50-11-5-8-27(50)32(56)46-23(7-4-10-42-35(38)39)30(54)47-24(34(58)59)6-2-3-9-36/h14-15,17-19,22-27,51H,2-13,16,36-37H2,1H3,(H,40,43)(H,41,44)(H,45,55)(H,46,56)(H,47,54)(H,48,53)(H,49,52)(H,58,59)(H4,38,39,42)/t19-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Inchi Key
MSJILSSAIKNNOL-YJJSATQUSA-N
Purity
99%