Merck
Passer à
388564
Sodium borodeuteride
96 atom % D
Synonyme(s) :
Sodium tetradeuterioboron
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
NaBD4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-764-7
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
isotopic purity
96 atom % D
Quality Segment
autoignition temp.
752 °F
density
1.184 g/mL
mass shift
M+4
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottles
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1