Merck
532916
(S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride
97%
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
5 G
47,10 €
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5(CH2)2CH(NH2)CO2C2H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
159-163 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
534927308676476986
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
159-163 °C (lit.)
mp
187-190 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
189 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable