Merck
Passer à
856444
(+)-Griseofulvin
Synonyme(s) :
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione, Griseofulvin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H17ClO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.77
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
204-767-4
Beilstein/REAXYS Number:
95226
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
optical activity
[α]17/D +370°, c = 1 in chloroform
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)c2C(=O)[C@]3(Oc2c1Cl)[C@H](C)CC(=O)C=C3OC
Features and Benefits
Antimitotic.