Merck
96185
Z-Gly-OSu
≥95.0%
Synonyme(s) :
Z-glycine N-succinimidyl ester
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.27
Beilstein:
1552957
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Essai
≥95.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
111-115 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(CNC(=O)OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H14N2O6/c17-11-6-7-12(18)16(11)22-13(19)8-15-14(20)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,15,20)
Clé InChI
WSCWXNZWFZXKEH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable