Merck
L498564
N'-(2-CHLOROCYCLOHEXYL)-N,N-DIMETHYLUREA
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H17ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.702
MDL number:
Service technique