Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
50MG | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 32,00 € |
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H15ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.762
MDL number:
32,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderOther Notes