Merck
Passer à
S856401
1-ACETYL-1-BUTYL-3-(3,4-DICHLOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
50MG
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
32,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H16Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.191
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
32,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​