Merck
Passer à
ATE514316632
AstaTech, Inc.
4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
Synonyme(s) :
4-chloroisoquinolin-5-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
380,18 €
250 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
571,88 €
1 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
1 362,64 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6O1N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.61
MDL number:
Réf. du fournisseur: K10066-100MG
380,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-5-11-4-6-2-1-3-8(12)9(6)7/h1-5,12H
Inchi Key
FIWLPLYJHZKYEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé