Merck
810348P
Avanti
meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-((E)-2-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride, meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H48Cl2N2O2
Poids moléculaire :
719.78
Code UNSPSC :
12352214
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg 810348P-5MG
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Catégories apparentées
Application
Lipids Research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810348P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC