Merck
Passer à
BDPH9BCC394E
Bide Pharmatech
2-((4-Aminophenyl)amino)ethanol
Synonyme(s) :
2-(4-aminoanilino)ethanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H12O1N2
Poids moléculaire :
152.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11/h1-4,10-11H,5-6,9H2
Inchi Key
RBUQOUQQUQCSAU-UHFFFAOYSA-N