Merck
Passer à
BDPH9BCC41F3
Bide Pharmatech
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
Synonyme(s) :
ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H13O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-5,8H2,1H3
Inchi Key
AYTOKAZVIPSHHI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
FlameCorrosion