Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-6-10(7-12(8-11)15(19,20)21)13(22)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Inchi Key
QETSMUIBVUASOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé