Merck
Passer à
BDPH9BCC5BD2
Bide Pharmatech
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonyme(s) :
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H7O2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Inchi Key
GAHAVZIKRCECQH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé