Merck
BDPH9BCC85BC
Bide Pharmatech
Ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylate
Synonyme(s) :
ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-furoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H19O5B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H19BO5/c1-6-16-11(15)9-7-8-10(17-9)14-18-12(2,3)13(4,5)19-14/h7-8H,6H2,1-5H3
Inchi Key
UMMKKZJPSPIDGN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé