Merck
BDPH9BCC8B2E
Bide Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylpiperidin-4-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Synonyme(s) :
N-[5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]-N-methyl-N-(1-methyl-4-piperidinyl)amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C19H21ClN4S/c1-23-9-7-15(8-10-23)24(2)18-17-16(11-25-19(17)22-12-21-18)13-3-5-14(20)6-4-13/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3
Inchi Key
IYOAEBAARGYYSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid