Merck
Passer à
BDPH9BCC8F4F
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Synonyme(s) :
2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4N2Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.56
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-1-4-2-12-5(3-11-4)6(8,9)10/h2-3H,1H2
Inchi Key
FDDCRYZDGUBGAZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid