Merck
Passer à
BDPH9BCC97D2
Bide Pharmatech
Ethyl 1-acetylcyclopropanecarboxylate
Synonyme(s) :
ethyl 1-acetylcyclopropanecarboxylate
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-11-7(10)8(4-5-8)6(2)9/h3-5H2,1-2H3
Inchi Key
DISZFIFAESWGBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé