Accéder au contenu
BDPH9BCCBBB5
Bide Pharmatech
3-(2-Fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Synonyme(s) :
3-(2-fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O1N1Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.64
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C9H10FNO.ClH/c10-8-3-1-2-4-9(8)12-7-5-11-6-7;/h1-4,7,11H,5-6H2;1H
Inchi Key
TXHNDAUXWXARCI-UHFFFAOYSA-N