Accéder au contenu
BDPH9BCCBBF4
Bide Pharmatech
Methyl 5-Bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Synonyme(s) :
methyl 5-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8O2Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.52
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
UHANDWUFYMCSFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé