Merck
Passer à
BDPH9BCCCBDA
Bide Pharmatech
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Synonyme(s) :
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-2-1-3-8(6-7)10-4-5-11-8/h1-6H2
Inchi Key
TVXYCOHQUCHFAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Mentions de précaution
Mot-clé