Merck
Passer à
BDPH9BCCCE2E
Bide Pharmatech
4-Bromo-7-methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Synonyme(s) :
4-bromo-7-methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5N2Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.1
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c1-4-2-3-5(8)7-6(4)9-11-10-7/h2-3H,1H3
Inchi Key
MZFRKYXVQYNOFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Mot-clé