Merck
Passer à
BDPH9BCCE070
Bide Pharmatech
4-(Methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Synonyme(s) :
4-(methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H14O2N1Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.7
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)6-2-4-7-5-3-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
Inchi Key
WAMYVXDXUNMQDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid