Merck
Passer à
BDPH9BCCF00A
Bide Pharmatech
4-Hydrazinylpiperidine dihydrochloride
Synonyme(s) :
4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H15N3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.1
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H13N3.2ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;;/h5,7-8H,1-4,6H2;2*1H
Inchi Key
AFLRARNCCZQUGM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé