Merck
Passer à
BDPH9BCCF91C
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Synonyme(s) :
4-(4-chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H8O3Cl2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-3-10(4-2-9)17-11-5-7-12(8-6-11)18(14,15)16/h1-8H
Inchi Key
XOXRXINFTQAJBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C