Merck
BDPH9BCCFF1E
Bide Pharmatech
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-amine
Synonyme(s) :
4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5N4Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.59
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,8H2,(H,9,10,11)
Inchi Key
KAUCHHKKEDFVMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid