Merck
Passer à
BDPH9BCD0601
Bide Pharmatech
4-Bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Synonyme(s) :
4-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6N2Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.48
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3/h2H,9H2,1H3
Inchi Key
XFRUXXUMLANNIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid
Still not finding the right product?
Mot-clé