Merck
Passer à
BDPH9BCD06B1
Bide Pharmatech
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Synonyme(s) :
4-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6N3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-11-12-8(7)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H,11,12)
Inchi Key
LKKNQJJSEMQTHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé