Merck
BDPH9BCD19B2
Bide Pharmatech
2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
Synonyme(s) :
2-amino-5-chloro-3-fluorophenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O1N1Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.56
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H,9H2
Inchi Key
VHVCSCFCFVSSFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
Mentions de précaution
Mot-clé