Merck
Passer à
BDPH9BCD1AEB
Bide Pharmatech
5-Bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonyme(s) :
5-bromo-4-methyl-1-indanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.08
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-7-3-5-10(12)8(7)2-4-9(6)11/h2,4H,3,5H2,1H3
Inchi Key
RBVCMJNAVNKSIV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid