Merck
BDPH9BCD264F
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Synonyme(s) :
4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H4N2Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.59
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2/c10-8-6-3-5(9(11,12)13)1-2-7(6)14-4-15-8/h1-4H
Inchi Key
OJNBXNWWYXBHGZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé