Merck
BDPH9BCD26B4
Bide Pharmatech
Methyl 6-bromo-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 6-bromo-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H9O3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H9BrO3/c1-15-11(14)9-4-6-2-3-7(12)5-8(6)10(9)13/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Inchi Key
HQVLQXSFYKRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid