Merck
BDPH9BCD2B26
Bide Pharmatech
5-Bromo-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
Synonyme(s) :
5-bromo-N-hydroxy-2-pyridinecarboxamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.02
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8-3-4)6(10)9-11/h1-3,11H,(H,9,10)
Inchi Key
OUJLLBUAKZPKEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Pictogrammes
Flame
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé