Merck
Passer à
BDPH9BCD2E19
Bide Pharmatech
2,8-Diiododibenzothiophene
Synonyme(s) :
2,8-diiododibenzo[b,d]thiophene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H6S1I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.05
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H6I2S/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6H
Inchi Key
JUMCSMONVKDUIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,8-Diiododibenzothiophene
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé