Merck
Passer à
BDPH9BCD2F13
Bide Pharmatech
Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
Synonyme(s) :
methyl 3-thienylacetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H8O2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-9-7(8)4-6-2-3-10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
RZGRWVULDSXQSM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé