Merck
BDPH9BCD2F62
Bide Pharmatech
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Synonyme(s) :
6-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H4N2Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.55
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
Inchi Key
WXZISDKNBACWRH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Mentions de précaution
Mot-clé