Merck
BDPH9BCD388F
Bide Pharmatech
2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
Synonyme(s) :
1-naphthylacetonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H9N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
Inchi Key
OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
Mentions de précaution
Mot-clé