Merck
BDPH9BCD3EBE
Bide Pharmatech
3-Morpholinophenol
Synonyme(s) :
3-(4-morpholinyl)phenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H13O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c12-10-3-1-2-9(8-10)11-4-6-13-7-5-11/h1-3,8,12H,4-7H2
Inchi Key
BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Morpholinophenol