Merck
Passer à
BDPH9BCD40AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Synonyme(s) :
2-bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H5O1Cl1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.48
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
Inchi Key
CZERMIWLAGUTQP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé