Merck
BDPH9BCD4AE0
Bide Pharmatech
2-(3-Bromo-2-methylphenyl)acetonitrile
Synonyme(s) :
(3-bromo-2-methylphenyl)acetonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.07
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-7-8(5-6-11)3-2-4-9(7)10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
VBNCKBSHNGLORC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé