Merck
Passer à
BDPH9BCD4E2E
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Synonyme(s) :
4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3O1N1Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.55
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO/c8-5-1-6(7(9,10)11)12-2-4(5)3-13/h1-3H
Inchi Key
FBPZVYHRKMIAKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid