Merck
Passer à
BDPH9BCD4E76
Bide Pharmatech
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Synonyme(s) :
2-amino-6-bromo-4-quinazolinol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6O1N3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(13)12-8(10)11-6/h1-3H,(H3,10,11,12,13)
Inchi Key
BDPCBRSHZVHPKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to pale-yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Mentions de précaution
Mot-clé