Merck
BDPH9BCD52CA
Bide Pharmatech
3-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Synonyme(s) :
3-bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H3N3Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.47
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-10-6-5(8)9-1-2-11(4)6/h1-3H
Inchi Key
MCEGPQSPRNOFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé