Merck
BDPH9BCD58CF
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-(carboxymethyl)benzoic acid
Synonyme(s) :
4-bromo-2-(carboxymethyl)benzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H7O4Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.06
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c10-6-1-2-7(9(13)14)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
WDKVNGVXRHWUEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid