Accéder au contenu
BDPH9BCD5CD8
Bide Pharmatech
6-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
6-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(11-8)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
Inchi Key
KVQARDYXZJGMFU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé