Merck
Passer à
BDPH9BCD6BA6
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Synonyme(s) :
methyl (4-bromophenyl)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
QHJOWSXZDCTNQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Mentions de précaution
Mot-clé