Merck
Passer à
BDPH9BCD8A7C
Bide Pharmatech
6-Bromo-8-chloro-1,2-dihydroquinolin-2-one
Synonyme(s) :
6-bromo-8-chloro-2(1H)-quinolinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H5O1N1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.5
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-6-3-5-1-2-8(13)12-9(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
Inchi Key
RJIPPGGSXPKBAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid